Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ M multicanal
Código de producto. 16398157 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Número de canales:
8
12
Volumen (métrico):
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 20 μl
De 10 a 300 μl
De 10 to 100 μl
De 20 to 200 μl
De 50 to 1200 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Número de canales Volumen (métrico) unitSize
16398157 12 De 20 to 200 μl cada uno
16328157 8 De 0,5 to 10 μl cada uno
16338157 12 De 0,5 to 10 μl cada uno
16348157 8 De 1 a 20 μl cada uno
16358157 12 De 1 a 20 μl cada uno
16368157 8 De 10 to 100 μl cada uno
16378157 12 De 10 to 100 μl cada uno
16388157 8 De 20 to 200 μl cada uno
16308167 8 De 10 a 300 μl cada uno
16318167 12 De 10 a 300 μl cada uno
16328167 8 De 50 to 1200 μl cada uno
16338167 12 De 50 to 1200 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 16398157 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F81055
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
PIPETMAN™ M Multi-Channel es un Bluetooth™ -Pipeta electrónica habilitada que ofrece precisión y exactitud en los modos de pipeteo estándar y repetitivo.
  • Permite un pipeteado exacto y preciso
  • El pistón motorizado permite una alta reproducibilidad y precisión del pipeteo en todos los modos
  • Asociada a TRACKMAN™ Connected y sus PipettePilot™ solicitud, PIPETMAN™ M Connected reduce el riesgo de error humano al transferir parámetros y comandos de pipeteo verificables en la pipeta
  • Mayor funcionalidad
  • La interfaz intuitiva tiene cinco modos de pipeteo para una gran cantidad de aplicaciones: pipeta, repetitiva, mixta, inversa y personalizada
  • Cree y transfiera hasta 10 protocolos personalizados desde PIPETMAN™ M Connected Software en su pipeta
  • Bluetooth™ La conexión permite la comunicación con TRACKMAN™ Conectado y le ayuda a guiarse a través de su protocolo indicándole dónde, cuándo y cuánto pipetear con interacciones en tiempo real
  • Fácil y sencillo de utilizar
  • Aspire y dispense con un solo clic del botón y expulse las puntas con facilidad
  • El diseño ligero y ergonómico se apoya cómodamente en la mano para una máxima comodidad de pipeteo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Universal
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Amarillo
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Punta de pipeta, TRACKMAN™ Connected
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Modelo 5μL
Número de canales 12
Línea de productos Pipetman H
Programable Sí
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 20 to 200 μl
Para utilizar con (equipo) Puntas de pipeta, TRACKMAN™ Connected
Cantidad 1
Garantía 1 año
Longitud (imperial) 15,75 in
Longitud (métrico) 32.4 cm
Anchura (imperial) 5,9 in
Anchura (métrico) 15 cm
Altura (imperial) 2,16 in
Altura (métrico) 5.5 cm
Requisitos eléctricos 3,7 V y 420 mAh (1,55 Wh)
Fit for Purpose Certificado de calidad