Descripción
- Permite un pipeteado exacto y preciso
- El pistón motorizado permite una alta reproducibilidad y precisión del pipeteo en todos los modos
- Asociada a TRACKMAN™ Connected y sus PipettePilot™ solicitud, PIPETMAN™ M Connected reduce el riesgo de error humano al transferir parámetros y comandos de pipeteo verificables en la pipeta
- Mayor funcionalidad
- La interfaz intuitiva tiene cinco modos de pipeteo para una gran cantidad de aplicaciones: pipeta, repetitiva, mixta, inversa y personalizada
- Cree y transfiera hasta 10 protocolos personalizados desde PIPETMAN™ M Connected Software en su pipeta
- Bluetooth™ La conexión permite la comunicación con TRACKMAN™ Conectado y le ayuda a guiarse a través de su protocolo indicándole dónde, cuándo y cuánto pipetear con interacciones en tiempo real
- Fácil y sencillo de utilizar
- Aspire y dispense con un solo clic del botón y expulse las puntas con facilidad
- El diseño ligero y ergonómico se apoya cómodamente en la mano para una máxima comodidad de pipeteo
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | Universal |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Naranja |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Punta de pipeta, TRACKMAN™ Connected |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | 10 a 100μL |
| Número de canales | 12 |
| Mostrar más |