Description
- Permite un pipeteado exacto y preciso
- El pistón motorizado permite una alta reproducibilidad y precisión del pipeteo en todos los modos
- Asociado con TRACKMAN™ Conectado y su PipettePilot™ solicitud, PIPETMAN™ M Connected reduce el riesgo de error humano al transferir parámetros y comandos de pipeteo verificables en la pipeta.
- Mayor funcionalidad
- La interfaz intuitiva tiene cinco modos de pipeteo para una gran cantidad de aplicaciones: pipeta, repetitivo, mixto, inverso y personalizado
- Cree y transfiera hasta 10 protocolos personalizados desde PIPETMAN™ Software M Connected en su pipeta
- Bluetooth™ La conexión permite la comunicación con TRACKMAN™ Conectado y lo ayuda a guiarse a través de su protocolo indicándole dónde, cuándo y cuánto pipetear con interacciones en tiempo real
- Fácil y sencillo de utilizar
- Aspire y dispense con un solo clic del botón y expulse las puntas con facilidad
- El diseño ligero y ergonómico se apoya cómodamente en la mano para una máxima comodidad de pipeteo
Spécification
Spécification
| Puntas compatibles | Universal |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Azul |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Punta de pipeta, TRACKMAN™ Connected |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | Precisión: 0,15% a 1,5% (100μL a10μL) |
| Número de canales | 8 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?