Learn More
Componentes de la Solución Estándar 6: Litio 0,5 mg/L, Sodio 2 mg/L, Amonio 2,5 mg/L, Potasio 5 mg/L, Magnesio 2,5 mg/L, Calcio 5 mg/L, Ácido nítrico 0,1%
BIOPHARMA
Código de producto. 12922235 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12922235 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 12922235 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A 100 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    110.86€ / 100 ml
    Ahorro 37.14€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
La solución contiene HNO3
Concentración 1 g/L
Cantidad 100 mL