Learn More
Brand™ Detergentes desinfectantes Mucocit™
Código de producto. 15538081 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15538081 2 L 10 litros
1 options
Código de producto. 15538081 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 44822
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo de producto Detergente desinfectante Mucocit-T
Formulario Líquido
Aspecto Azul claro
Composición 100 g de Mucocit™ T contienen: 7 g de cloruro de didecildimetilamonio, 4,5 kg de alkilpropilendiamino-1,5-bi
Tipo de recipiente Frasco
Para utilizar con (aplicación) Para instrumentos sensibles
Cantidad 1 unidad
Volumen (métrico) 2 L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • mucocit T
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: poly(oxy-1,2-ethandiyl)alpha-tridecyl-omega-hydroxyl branched, didecyldimethyl-ammonium chloride, te