Learn More
Brand™ Detergente universal concentrado líquido Mucasol™
Código de producto. 10729301 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 L
5 L
Tipo de recipiente:
Bidón «jerrycan»
Frasco
Tamaño de la unidad:
2 LT
5 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de recipiente unitSize
10729301 2 L Frasco 2 LT
10739301 5 L Bidón «jerrycan» 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10729301 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 44003
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Limpia instrumentos de vidrio, plástico, caucho y metal en cuestión de 10 a 30 minutos sin ayuda mecánica. El concentrado líquido de detergente universal BRAND™ Mucasol™ sustituye al ácido cromosulfúrico, está libre de cloro y álcalis cáusticos y es no tóxico, inocuo, no agresivo y biodegradable.
Concentrado de alto rendimiento líquido y alcalino para baños de inmersión y ultrasónicos. Limpiador universal para equipos de laboratorio e instrumentos de vidrio, porcelana, plástico, caucho y metal.
  • Los artículos se limpian en aproximadamente 10 a 30 minutos, sin ayuda mecánica.
  • Mucasol™ sustituye al ácido cromosulfúrico, está libre de cloro y álcalis cáusticos y es no tóxico, inocuo y biodegradable.
  • Debe evitarse la exposición prolongada de superficies de zinc y aluminio no anodizado.
Ingredientes:
  • > 30 % de fosfatos, < 5 % de surfactantes aniónicos, surfactantes anfóteros, agentes complejos, inhibidores de la corrosión, agentes auxiliares.
Concentración para uso:
  • Baño ultrasónico: De 0,2 a 2 % (1,4 a 14 ml/l).
  • Baño de inmersión: De 0,7 a 3 % (De 5 a 22 ml/l).
Especificaciones químicas y físicas:
  • líquido verde claro transparente.
  • Densidad: aprox. 1,4 g/ml. Valor de pH (0,7 %): aprox. 11,5, Valor de pH (3 %): aprox. 11,7.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Detergente universal Mucasol
pH ∼11,5 (0,7 %), ∼11,7 (3 %)
Aspecto Verde claro
Composición Alcalino; > 30 % fosfatos, < 5 % surfactantes aniónicos, surfactantes anfóteros, agentes complejos,
Concentración Baño ultrasónico: del 0,2 al 2 % (de 1,4 a 14 ml/l); baño de inmersión: del 0,7 al 3 % (de 5 a 22 ml/l)
Tipo de recipiente Frasco
Para utilizar con (aplicación) Para baños ultrasónicos y de inmersión. Limpiador universal para equipos de laboratorio e instrumentos de vidrio, porcelana, plástico, caucho y metal
Cantidad 5/paq.
Volumen (métrico) 2 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • mucasol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium PhosphateTribasic Trihydrate,Tetrapotassium pyrophosphate, Orthophosphoric acid