missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MUC2 Antibody (MLP/842) - IHC-Prediluted, Novus Biologicals™

Código de producto. 18107348 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
7 mL
Tamaño de la unidad:
7 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18107348 7 mL 7 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18107348 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP248391

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MUC2 Monoclonal specifically detects MUC2 in Human, Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MUC2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MLP/842
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 10mM PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Intestinal mucin-2, MLP, MUC-2, mucin 2, intestinal/tracheal, mucin 2, oligomeric mucus/gel-forming, mucin-2, mucin-like protein, SMUC
Símbolos de los genes MUC2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment covering tandem repeats of human MUC2 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q02817 )
Peso molecular del antígeno 520 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 7 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, Inflammation, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4583
Especificidad de la prueba Recognizes a single glycoprotein of 520kDa, identified as mucin 2 (MUC2). This monoclonal antibody shows no cross-reaction with human milk fat globule membranes, MUC1, or MUC3. Mucins are high molecular weight glycoproteins, which constitute the major component of the mucus layer that protects the gastric epithelium.MUC2 is specifically expressed in goblet cells of the small intestine in about 65% of colonic carcinomas and about 40% of gastric carcinomas. MUC2 is rarely expressed outside of the GI tract with the exceptions of mucinous carcinoma of breast and clear cell-type carcinomas of the ovary.
Especies diana Human, Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.