Learn More
Eppendorf™ Cestillo para centrífuga MTP Flex
Código de producto. 10510013 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2/paq.
4/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10510013 4/paq. paquete de 4
10799974 2/paq. paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10510013 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5810741009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1715.00€
    1561.00€ / paquete de 4
    Ahorro 154.00€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Utilice estos cubos con el rotor Eppendorf™ A-4-81.
  • Cubo MTP Flex
  • Disponible en paquetes de dos y cuatro
  • Compatible con rotor A-4-81
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Equipo de retroinstalación Eppendorf A-4-81-MTP
Cantidad 4/paq.