Especificaciones
| Cantidad | 0.1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Línea de productos | Novus |
| Objetivo | MTHFR |
| Sinónimo | EC 1.5.1.20, methylenetetrahydrofolate reductase, methylenetetrahydrofolate reductase (NAD(P)H)5,10-methylenetetrahydrofolate reductase (NADPH) |
| Símbolo de gen | MTHFR |