Learn More
MTBP Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18558652 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
18558652 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 18558652 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1767470.025mg
Rabbit Polyclonal Antibody
MTBP Polyclonal specifically detects MTBP in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MTBP
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 5-20 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_071328
Alias de gen hMTBP, MDM2 (mouse double minute 2)-binding protein, 104kD, Mdm2, transformed 3T3 cell double minute 2, p53 binding protein (mouse) bindingprotein, 104kDa, mdm2-binding protein, MDM2BP
Símbolos de los genes MTBP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 18 amino acid peptide near the center of human MTBP. The immunogen is located within amino acids 110 - 160 of MTBP. Amino Acid Squence: GAVECFEEEDSNSRESLS
Peso molecular del antígeno 104 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, DNA Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27085
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only