Descripción
MTBP Monoclonal antibody specifically detects MTBP in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MTBP |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2C1E11 |
| Concentración | 1.1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 3 μg/mL |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | hMTBP, MDM2 (mouse double minute 2)-binding protein, 104kD, Mdm2, transformed 3T3 cell double minute 2, p53 binding protein (mouse) bindingprotein, 104kDa, mdm2-binding protein, MDM2BP |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |