missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
MTA2 Polyclonal antibody specifically detects MTA2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MTA2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.04-0.4 ug/mL |
| Formulación | PBS, pH 7.2, 40% glycerol |
| Alias de gen | DKFZp686F2281, metastasis associated 1 family, member 2, metastasis -associated gene 1-like 1, metastasis associated gene family, member 2, Metastasis-associated 1-like 1, metastasis-associated protein 2, metastasis-associated protein MTA2, MTA1-L1 protein, MTA1L1MTA1-L1, p53 target protein in deacetylase complex, PID |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: KTPTQLEGATRGTTEPHSRGHLSRPEAQSLSPYTTSANRAKLLAKNRQTFLLQTTK |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?