Learn More
MSRB3 Antibody - BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18611471 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18611471 0.1 mL 0.01 ml
18611381 0.02 mL 0.02 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18611471 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2936940.1ml
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MSRB3 Polyclonal specifically detects MSRB3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MSRB3
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen DFNB74, DKFZp686C1178, EC 1.8.4.-, EC 1.8.4.12, FLJ36866, methionine sulfoxide reductase B3, methionine-R-sulfoxide reductase B3, methionine-R-sulfoxide reductase B3, mitochondrial, MsrB3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-185 of human MSRB3 (NP_001026849.1). MSAFNLLHLVTKSQPVALRACGLPSGSCRDKKNCKVVFSQQELRKRLTPLQYHVTQEKGTESAFEGEYTHHKDPGIYKCVVCGTPLFKSETKFDSGSGWPSFHDVINSEAITFTDDFSYGMHRVETSCSQCGAHLGHIFDDGPRPTGKRYCINSAALSFTPADSSGTAEGGSGVASPAQADKAEL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 253827
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG