Descripción
MSL1 Polyclonal antibody specifically detects MSL1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MSL1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | DKFZp686J17211, hMSL1, male-specific lethal 1 homolog, male-specific lethal 1 homolog (Drosophila), male-specific lethal 1-like 1, male-specific lethal-1 homolog 1, MGC141861, MSL-1, MSL1L1, MSL1-like 1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 210-300 of human MSL1 (NP_001012241). LAVPSWRDHSVEPLRDPNPSDLLENLDDSVFSKRHAKLELDEKRRKRWDIQRIREQRILQRLQLRMYKKKGIQESEPEVTSFFPEPDDVES |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |