missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MSK1/RPS6KA5 [p Ser212] Antibody [HRP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30599954 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30599954 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30599954 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF1036H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MSK1/RPS6KA5 Polyclonal antibody specifically detects MSK1/RPS6KA5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MSK1/RPS6KA5
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen EC 2.7.11, MGC1911,90 kDa ribosomal protein S6 kinase 5, MSK1EC 2.7.11.1, MSPK1, Nuclear mitogen- and stress-activated protein kinase 1, ribosomal protein S6 kinase alpha-5, ribosomal protein S6 kinase, 90kD, polypeptide 5, ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 5, RLPK, RSKL, RSK-like protein kinase, S6K-alpha-5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Phosphopeptide containing human MSK1 S212 site
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9252
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.