Learn More
Thermo Scientific™ Microcolumnas MSIA™ para la plataforma Freedom EVO
Código de producto. 15550290
Change view
Click to view available options
Descripción:
MSIA™ Streptavidin-EVO
Tamaño de la unidad:
paquete de 96
Código de producto. Descripción unitSize
15550290 MSIA™ Streptavidin-EVO paquete de 96
1 options
Código de producto. 15550290
Marca: Thermo Scientific™ 992STR96
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Flujo de trabajo de bioanálisis de moléculas grandes de última generación para la plataforma Freedom EVO .
Bioanálisis de moléculas grandes de última generación más sencillos gracias a la combinación de la innovadora tecnología MSIA™ de Thermo Scientific™ con el sistema Tecan de manipulación de líquidos, avanzado, eficaz y fácil de usar. Las microcolumnas de afinidad MSIA, diseñadas para la plataforma Freedom EVO (cabezal de 96 canales MCA), proporcionan una capacidad innovadora en diversas áreas, desde el bioanálisis de biofármacos con anticuerpos monoclonales (mAb), conjugados anticuerpo-fármaco (ADC), biotransformación [modificaciones in vivo, relación fármaco-anticuerpo (DAR)], ensayos preclínicos y clínicos de fármacos (PKPD, DMPK y ADME) hasta el análisis de biomarcadores y proteínas. Esta exclusiva solución se ha diseñado para ofrecer la precisión, fiabilidad y automatización que necesita para obtener resultados óptimos.
Permite flujos de trabajo y tecnologías para investigaciones biológicas y de biomarcadores:
  • Automatización sólida: Basta con programar FREEDOM EVO para eluir el analito de muestras biológicas complejas y permitir que la plataforma automatizada transporte la carga
  • Muy sensible: Permite realizar el análisis de proteínas de interés hasta valores en femtomoles
  • Características mejoradas: Detecta múltiples variantes de proteínas para bioanálisis cualitativo y cuantitativo en un solo ensayo
  • Sin contaminantes: la tecnología patentada de microcolumna de captación molecular evita la inyección de matriz que podría afectar la función de LC-MS
  • Relación señal/ruido alta: La innovadora tecnología de interfaz de muestras reduce la pérdida de matriz, el arrastre de reactivos y la unión no específica
  • Ahorro de tiempo: Los canales microfluídicos impulsan las interacciones cinéticas, reduciendo significativamente el tiempo de incubación necesario para procesar las muestras, mientras que el cabezal de 96 canales MCA permite el procesamiento paralelo de 96 muestras
  • Reproducible: rendimiento uniforme para la reproducibilidad del ensayo
  • Conservación de muestras: Volúmenes de muestra reducidos (de tan solo 10 μl) y menor necesidad de repetir experimentos
  • Las microcolumnas MSIA Streptavidin EVO ofrecen al usuario final la flexibilidad necesaria para el análisis de objetivos específicos de interés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción MSIA™ Streptavidin-EVO
Volumen (métrico) 10 μl
Requisitos de almacenamiento 4 °C
Formato Gradilla
Línea de productos MSIA
NOTA: Para uso exclusivo en investigación