Learn More
MSH6 Antibody (035), PerCP, R&D Systems™
Artikelnummer. 18606011 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Cantidad:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.10 ml
Artikelnummer. Cantidad Pakningsstørrelse
18606011 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18606011 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP289265PCP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
MSH6 Monoclonal specifically detects MSH6 in Ferret/Human/Monkey/Mouse/Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antígeno MSH6
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 035
Conjugado PerCP
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen DNA mismatch repair protein Msh6, G/T mismatch-binding protein, GTBPHNPCC5, GTMBP, hMSH6, HSAP, mutS (E. coli) homolog 6, mutS homolog 6 (E. coli), MutS-alpha 160 kDa subunit, p160, sperm-associated protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human MSH6.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, DNA Repair, Mismatch Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2956
Especies diana Ferret, Human, Monkey, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.