missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MSH5 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18574372 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 350
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18574372 0.1 mL, Alexa Fluor 350
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18574372 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298819AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MSH5 Polyclonal antibody specifically detects MSH5 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MSH5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp434C1615, G7, hMSH5, MGC2939, mutS (E. coli) homolog 5, mutS homolog 5 (E. coli), mutS protein homolog 5, MUTSH5, NG23
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the human MSH5.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair, Mismatch Repair, modENCODE Antibodies
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4439
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.