Learn More
Corning™ MSCulture Max™ - Suplemento XF
Código de producto. 31937646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31937646 1 unidad 10 ml
1 options
Código de producto. 31937646 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 42100CR
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Medios de expansión de alto rendimiento para sistemas de cultivo por lotes.
    El medio aumenta los rendimientos finales de hMSC, agiliza el cultivo, reduce el riesgo en proceso y elimina los intercambios de medios, permitiendo una mayor expansión celular con menos medios y menos cambios de medio. El medio MSCulture Max está disponible en 3 versiones. Cada versión de medio está compuesta por un medio basal y un suplemento correspondiente
  • Grado estándar de investigación: Corning MSCulture Max Basal Medium [Cat. No. 42-010-CV] y Corning MSCulture Max Supplement [Cat. No. 42-000-CR]
  • Xeno-free Investigación de grado: Corning MSCulture Max Basal Medium [Cat. No. 42-010-CV] y MSCulture Max-XF Suplemento [Cat. No. 42-100-CR]
  • Grado GMP libre de xenos para bioproducción: Corning MSCulture Max Basal Medium [Cat. No. 42-010-CV] y Corning MSCulture Max-GMP Supplement [Cat. No. 42-200-CR]
  • Características:
    • No se requieren intercambios mediáticos
    • No se requiere recubrimiento superficial
    • Productividad sin igual: Logra una expansión de hMSC de más de 10 veces en 4-5 días sin cambios en los medios, reduciendo significativamente los costes de tiempo y mano de obra
    • Formulación adaptada a la transición: Permite la traducción de la investigación a la fabricación clínica a través de la investigación y formatos libres de xeno. El soporte MSCulture Max sin xeno también está disponible en versión de grado GMP.
    • Bioprocesamiento escalable y eficiente: Permite la producción de células en gran volumen con un consumo mínimo de medios
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Sin xeno
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios de cultivos celulares
Serum Level Sin suero
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Filtro estéril de 0,2 μm
Con aditivos Ninguno
Sin aditivos Ninguno
Cantidad 1 unidad
Culture Type Célula madre (humana, iPS: pluripotente inducida, embrionaria), Cultivo celular adherente, Cultivo de células de mamífero