Learn More
Corning™ MSCulture Max™ - GMP Suplemento
Descripción
- El medio aumenta los rendimientos finales de hMSC, agiliza el cultivo, reduce el riesgo en proceso y elimina los intercambios de medios, permitiendo una mayor expansión celular con menos medios y menos cambios de medio. El medio MSCulture Max está disponible en 3 versiones. Cada versión de medio está compuesta por un medio basal y un suplemento correspondiente
- Grado estándar de investigación: Corning MSCulture Max Basal Medium [Cat. No. 42-010-CV] y Corning MSCulture Max Supplement [Cat. No. 42-000-CR]
- Xeno-free Investigación de grado: Corning MSCulture Max Basal Medium [Cat. No. 42-010-CV] y MSCulture Max-XF Suplemento [Cat. No. 42-100-CR]
- Grado GMP libre de xenos para bioproducción: Corning MSCulture Max Basal Medium [Cat. No. 42-010-CV] y Corning MSCulture Max-GMP Supplement [Cat. No. 42-200-CR]
- Características:
- No se requieren intercambios mediáticos
- No se requiere recubrimiento superficial
- Productividad sin igual: Logra una expansión de hMSC de más de 10 veces en 4-5 días sin cambios en los medios, reduciendo significativamente los costes de tiempo y mano de obra
- Formulación adaptada a la transición: Permite la traducción de la investigación a la fabricación clínica a través de la investigación y formatos libres de xeno. El soporte MSCulture Max sin xeno también está disponible en versión de grado GMP.
- Bioprocesamiento escalable y eficiente: Permite la producción de células en gran volumen con un consumo mínimo de medios
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Sin xeno, cGMP |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medios de cultivos celulares |
| Serum Level | Sin suero |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sterilization Method | Filtro estéril de 0,2 μm |
| Con aditivos | Ninguno |
| Sin aditivos | Ninguno |
| Cantidad | 1 unidad |
| Culture Type | Célula madre (humana, iPS: pluripotente inducida, embrionaria), Cultivo celular adherente, Cultivo de células de mamífero |