Learn More
Lonza™ MSCGM™ Medio de crecimiento de células madre mesenquimales BulletKit™
Código de producto. 11620361
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
440 mL de medio, 50 mL de FBS, 10 mL de L-glutamina, 0,5 mL de GA-1000
Unit Size:
cada uno
Product Code. Cantidad Unit Size
11620361 440 mL de medio, 50 mL de FBS, 10 mL de L-glutamina, 0,5 mL de GA-1000 cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11620361 Supplier Lonza™ Supplier No. PT3001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00€
    485.11€ / paquete de 1
    Ahorro 134.89€
    21% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Medio que contiene suero diseñado para proliferar células mesenquimales derivadas de médula ósea humana en un estado indiferenciado.
  • Medio que contiene suero.
  • Diseñado para proliferar células mesenquimales derivadas de médula ósea humana en un estado indiferenciado.
  • Analizado para garantizar que el suero no promueva la diferenciación espontánea de células ni inhiba la diferenciación celular a linajes osteogénicos, condrogénicos o adipogénicos (cuando se estimula adecuadamente con un medio de diferenciación apropiado).
  • Incluye tanto los medios basales como los suplementos necesarios para la proliferación de células madre mesenquimales derivadas de la médula ósea humana.
    • El medio basal (MSCBM™ hMSC Basal Medium; catálogo n.º PT-3238) y los suplementos necesarios (MSCGM hMSC™ SingleQuot El kit (n.º de catálogo PT-4105) también se puede adquirir individualmente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de célula Células madre mesenquimales
Tipo de producto Medios y suplementos de células madre
Cantidad 440 mL de medio, 50 mL de FBS, 10 mL de L-glutamina, 0,5 mL de GA-1000
pH Medio: 7.0 a 7.7
Color Medio: rojo
Contenido y almacenamiento MSCBM™ Medio basal (PT-3238), GA-100, MSCGM™ SingleQuots Kit de suplementos (PT-4105), L-Glutamina, suero bovino fetal; Conservar en un lugar oscuro, entre 2 y 8 °C.