Learn More
MRPS7 Antibody (OTI5E11), PerCP, Novus Biologicals™
Código de producto. 30030963 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30030963 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30030963 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272789PCP
Mouse Monoclonal Antibody
MRPS7 Monoclonal antibody specifically detects MRPS7 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MRPS7
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5E11
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen bMRP27a, bMRP-27a, mitochondrial ribosomal protein S7, MRP-S, MRP-S7,30S ribosomal protein S7 homolog, RPMS7,28S ribosomal protein S7, mitochondrial, RP-S7, S7mt
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 38-242 of human MRPS7 (NP_057055) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrinology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51081
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1