Descripción
MRPS31 Polyclonal specifically detects MRPS31 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MRPS31 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q92665 |
| Alias de gen | 28S ribosomal protein S31, mitochondrial, IMOGN38Imogen 38, mitochondrial ribosomal protein S31, MRP-S31, S31mt |
| Símbolos de los genes | MRPS31 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only