Learn More
Descrizione
MRPS30 Polyclonal specifically detects MRPS30 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
Specifica
| Antígeno | MRPS30 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | 28S ribosomal protein S30, mitochondrial, DKFZp566B2024, mitochondrial ribosomal protein S30, MRP-S30, PAP, PDCD9, programmed cell death 9, Programmed cell death protein 9, S30mt |
| Símbolos de los genes | MRPS30 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:EPEPEPALDLAALRAVACDCLLQEHFYLRRRRRVHRYEESEVISLPFLDQLVSTLVGLLSPHNPALAAAALDYRCPVHFYWVRGEEIIPRGH |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?