Learn More
MRPS22 Antibody - BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18613180 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18613180 0.1 mL 0.10 ml
18627480 0.02 mL 0.02 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18613180 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2931320.1ml
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MRPS22 Polyclonal specifically detects MRPS22 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MRPS22
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen C3orf5GK002, COXPD5, GIBT, mitochondrial ribosomal protein S22, MRP-S2228S ribosomal protein S22, mitochondrial, RPMS22, S22mt
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-360 of human MRPS22 (NP_064576.1). MAPLGTTVLLWSLLRSSPGVERVCFRARIQPWHGGLLQPLPCSFEMGLPRRRFSSEAAESGSPETKKPTFMDEEVQSILTKMTGLNLQKTFKPAIQELKPPTYKLMTQAQLEEATRQAVEAAKVRLKMPPVLEERVPINDVLAEDKILEGTETTKYVFTDISYSIPHRERFIVVREPSGTLRKASWEERDRMIQVYFPKEGRKILTPIIFKEENLRTMYSQDRHVDVLNLCFAQFEPDSTEYIKVHHKTYEDIDKRGKYDLLRSTRYFGGMVWYFVNNKKIDGLLIDQIQRDLIDDATNLVQLYHVLHPDGQSAQGAKDQAAEGINLIKVFAKTEAQKGAYIELTLQTYQEALSRHSAAS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrinology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56945
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG