Descripción
MRPS2 Polyclonal specifically detects MRPS2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Immunoprecipitation/Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Dilución | Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | 28S ribosomal protein S2, mitochondrial, CGI-91, mitochondrial 28S ribosomal protein S2, mitochondrial ribosomal protein S2, MRP-S2, S2mt |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 51116 |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C in the dark. |
| Tipo de producto | Antibody |
| Mostrar más |