missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRPS15 Antibody (OTI6D2) [Alexa Fluor™ 488], Novus Biologicals™

Código de producto. 30683740 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30683740 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30683740 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344705AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MRPS15 Monoclonal antibody specifically detects MRPS15 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MRPS15
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6D2
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ11564,28S ribosomal protein S15, mitochondrial, mitochondrial ribosomal protein S15, MPR-S15, MRP-S15, RPMS15, S15mt
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human MRPS15(NP_112570) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64960
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.