Learn More
MRPS15 Antibody (OTI6D2) [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™
Código de producto. 30687371 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30687371 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30687371 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344909AF350
Mouse Monoclonal Antibody
MRPS15 Monoclonal antibody specifically detects MRPS15 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MRPS15
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6D2
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ11564,28S ribosomal protein S15, mitochondrial, mitochondrial ribosomal protein S15, MPR-S15, MRP-S15, RPMS15, S15mt
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human MRPS15(NP_112570) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64960
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b