Learn More
MRPL9 Antibody [PE], Novus Biologicals™
Código de producto. 30761436 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30761436 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30761436 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347030PE
Rabbit Polyclonal Antibody
MRPL9 Polyclonal antibody specifically detects MRPL9 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MRPL9
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen L9mt, mitochondrial ribosomal protein L9, MRP-L9,39S ribosomal protein L9, mitochondrial
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno mitochondrial ribosomal protein L9. (Uniprot# Q9BYD2)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 65005
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG