Descripción
MRPL42 Polyclonal specifically detects MRPL42 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MRPL42 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Biotin |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | 39S ribosomal protein L31, mitochondrial, 39S ribosomal protein L42, mitochondrial, HSPC204,28S ribosomal protein S32, mitochondrial, L31mt, mitochondrial ribosomal protein L42, mitochondrial ribosomal protein S32, MRPL31L42mt, MRP-L31MRP-S32, MRPS32MRP-L42, PTD007, RPML31S32mt |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MRPL42 fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |