Descripción
MRPL34 Polyclonal specifically detects MRPL34 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MRPL34 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | DyLight 755 |
| Dilución | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | L34mtMGC24974, MGC2633, mitochondrial ribosomal protein L34, MRP-L34,39S ribosomal protein L34, mitochondrial |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MRPL34 fragment. |
| Método de purificación | Antigen Affinity-purified |
| Mostrar más |