Learn More
MRPL17 Antibody, DyLight 755, R&D Systems™
Código de producto. 18620480 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18620480 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18620480 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP318407IR
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MRPL17 Polyclonal specifically detects MRPL17 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MRPL17
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen L17mt, LIP2, LYST-interacting protein 2, LYST-interacting protein LIP2, mitochondrial ribosomal protein L17, MRP-L17, MRP-L26, RPL17L, RPML26,39S ribosomal protein L17, mitochondrial
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recognizes region between residues Between Between 25 and 75..
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 63875
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus