Descripción
MRPL14 Polyclonal specifically detects MRPL14 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MRPL14 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q6P1L8 |
| Alias de gen | L14mt, L32mt, mitochondrial ribosomal protein L14, MRPL32MGC70566,39S ribosomal protein L32, mitochondrial, MRP-L32MRP-L14, RMPL32, RPML3239S ribosomal protein L14, mitochondrial |
| Símbolos de los genes | MRPL14 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only