missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRP3 Antibody (ABCC3/2971), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18618370 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18618370 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18618370 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP279837PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MRP3 Monoclonal antibody specifically detects MRP3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MRP3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon ABCC3/2971
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen ABC31, ATP-binding cassette sub-family C member 3, ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 3, canalicular multispecific organic anion transporter 2, canicular multispecific organic anion transporter, cMOAT2, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, EC 6.3.2.4, MLP2DKFZp686E22157, MRP3MOAT-DEST90757, multidrug resistance associated protein, Multidrug resistance-associated protein 3, Multi-specific organic anion transporter D
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 815-957) of human MRP3 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: O15438)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8714
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.