missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRP1 Antibody (MRP1/1344), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18554721 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18554721 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18554721 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308228AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MRP1 Monoclonal antibody specifically detects MRP1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MRP1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon MRP1/1344
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ABC29, ABCC, ATP-binding cassette sub-family C member 1, ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 1, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, GS-X, Leukotriene C(4) transporter, LTC4 transporter, MRP1DKFZp781G125, MRPDKFZp686N04233, multidrug resistance associated protein 1, multidrug resistance protein, multidrug resistance-associated protein 1, multiple drug resistance protein 1, multiple drug resistance-associated protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human MRP1 protein (Uniprot: P33527)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación ABC Transporters, Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Lipid and Metabolism, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4363
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.