Learn More
MRK-560, MedChemExpress
Código de producto. 16458597
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16458597 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16458597 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14174
MedChemExpress MRK-560 is a potent, orally bioavailable and brain-penetrant γ-secretase inhibitor.
MRK-560 is a potent, orally bioavailable and brain-penetrant γ-secretase inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MRK-560
CAS 677772-84-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17ClF5NO4S2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (193.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S([C@]1(C2=C(C=CC(F)=C2)F)CC[C@H](NS(C(F)(F)F)(=O)=O)CC1)(C3=CC=C(Cl)C=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 517.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 517.92
Porcentaje de pureza 98.9%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration