missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRGPRF Antibody (916219) [FITC], Novus Biologicals™

Código de producto. 18664174 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18664174 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18664174 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB8396F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MRGPRF Monoclonal antibody specifically detects MRGPRF in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MRGPRF
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 916219
Conjugado FITC
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen FLJ16111, FLJ29034, FLJ40998, FLJ53714, G protein-coupled receptor 140, G protein-coupled receptor 168, G protein-coupled receptor MrgF, GPR140, GPR168, G-protein coupled receptor 140, G-protein coupled receptor 168, mas-related G protein-coupled MRGF, Mas-related gene F protein, MAS-related GPR, member F, mas-related G-protein coupled receptor member F, MGC21621, mrgF, MRGFDKFZp586B2122, RTA, seven transmembrane helix receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human MRGPRF, Met1-Ser343, Accession # NP_659452
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 116535
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.