missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MPPED2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18231598 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18231598 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18231598 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP180498

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MPPED2 Polyclonal specifically detects MPPED2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MPPED2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml
Formulación PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_001575
Alias de gen 239FBchromosome 11 open reading frame 8, C11orf8dJ1024C24.1, D11S302E, dJ873F21.1, EC 3.1, FAM1B, Fetal brain protein 239, metallophosphoesterase domain containing 2, Metallophosphoesterase domain-containing protein 2, metallophosphoesterase MPPED2
Símbolos de los genes MPPED2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N terminal of human MPPED2. Peptide sequence RFQPPHVHMVDPIPYDTPKPAGHTRFVCISDTHSRTDGIQMPYGDILLHT.
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 744
Especificidad de la prueba Expected identity based on immunogen sequence: Sumatran orangutan: 100%; Green puffer: 100%; Western clawed frog: 100%; Atlantic salmon: 78%.
Reconstitución Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Rabbit, Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.