missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MPP3 Antibody [DyLight 650], Novus Biologicals™

Código de producto. 30758412 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30758412 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30758412 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347063C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MPP3 Polyclonal antibody specifically detects MPP3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MPP3
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Discs large homolog 3, discs, large homolog 3, DLG3MAGUK p55 subfamily member 3, membrane protein palmitoylated 3, membrane protein, palmitoylated 3 (MAGUK p55 subfamily member 3), Protein MPP3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno membrane protein, palmitoylated 3(MAGUK p55 subfamily member 3). (Uniprot# Q13368)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4356
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.