missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MPP1 Antibody (PSH02-69), Novus Biologicals™

Código de producto. 30113559 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30113559 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30113559

Proveedor: Novus Biologicals NBP332602

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

MPP1 Monoclonal antibody specifically detects MPP1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MPP1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon PSH02-69
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000
Formulación 1*TBS (pH7.4), 0.1% BSA and 40% Glycerol
Alias de gen 55 kDa erythrocyte membrane protein, AAG12, EC 2.7.11, Membrane protein, palmitoylated 1, membrane protein, palmitoylated 1, 55kDa, MRG1, palmitoylated erythrocyte membrane protein, PEMPpalmitoylated 1 (55kD)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein within human MPP1 aa 1-466/ 466. (Uniprot: Q00013)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4354
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.