Learn More
MP7, MedChemExpress
Código de producto. 16476068
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16476068 10 mg 10 miligramos
16466466 100 mg 100 miligramos
16462207 50 mg 50 miligramos
16438677 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16476068 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14440
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress MP7 (PDK1 inhibitor) is a phosphoinositide-dependent kinase-1 (PDK1) inhibitor.
MP7 (PDK1 inhibitor) is a phosphoinositide-dependent kinase-1 (PDK1) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MP7
CAS 1001409-50-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H22F2N4O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo PDK1 inhibitor
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (193.61 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CN(CC2=CC=C(F)C(F)=C2)C1=O)N[C@H](C3=CC=CC=C3)COC4=CC=C(N5)C(NC5=O)=C4
Peso molecular (g/mol) 516.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.5
Porcentaje de pureza 99.83%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease