Descripción
MP68 Polyclonal specifically detects MP68 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MP68 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P56378 |
| Alias de gen | chromosome 14 open reading frame 2, MP686.8 kDa mitochondrial proteolipid, PLPM |
| Símbolos de los genes | C14orf2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only