Learn More
MP Biomedicals™ Descontaminante DNA-Erase™
Código de producto. 11485802 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11485802 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11485802 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 04821805
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Elimina contaminación de ADN
DNA-Erase™ es una solución de limpieza no alcalina, no corrosiva y no carcinogénica que es muy activa contra la contaminación de ADN. La presencia de ADN contaminante en una zona de trabajo de PCR puede provocar artefactos de amplificación de ADN. La solución contiene un surfactante junto con un agente que destruye el ADN. Siguiendo las sencillas instrucciones de descontaminación, el ADN queda completamente destruido y eliminado.
  • Elimina los artefactos de PCR de todas las superficies y aparatos de laboratorio, incluidas las pipetas.
  • Estable, resistente al calor y no corrosivo
  • Se suministra como fórmula lista para usar.
Especificaciones
Tipo de producto Solución descontaminante
Volumen (imperial) 16,9 oz
Volumen (métrico) 500 mL
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de la contaminación del ADN