Learn More
Gibco™ Mouse TNF-alpha Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Murine TNF-alpha is a soluble 156 amino acid protein (17.3 kDa) which corresponds to C-terminal extracellular domain of the full length transmembrane protein. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P06804 |
| Para utilizar con (aplicación) | Control, Western Blot Control, ELISA Standard, Bioactivity |
| Formulación | Protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 21926 |
| Peso molecular | 17.3 kDa |
| Nombre | Mouse TNF-alpha |
| Método de purificación | Purified |
| Cantidad | 5 μg |
| Fuente | E. coli |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Mostrar más |