Learn More
Gibco™ Mouse Prokineticin-2 Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Murine Prokineticin-2 is an 11.6 kDa protein consisting of 103 amino acid residues, including ten cysteine residues that can potentially form five pairs of intra-molecular disulfide bonds. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q9QXU7 |
| Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 50501 |
| Peso molecular | 11.6 kDa |
| Nombre | Mouse Prokineticin-2 |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | E. coli |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mostrar más |