Learn More
Gibco™ Mouse Prokineticin-2 Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Murine Prokineticin-2 is an 11.6 kDa protein consisting of 103 amino acid residues, including ten cysteine residues that can potentially form five pairs of intra-molecular disulfide bonds. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q9QXU7 |
| Para utilizar con (aplicación) | Control |
| Formulación | Protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 50501 |
| Peso molecular | 11.6 kDa |
| Nombre | Mouse Prokineticin-2 |
| Método de purificación | Purified |
| Cantidad | 20 μg |
| Fuente | E. coli |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.