Learn More
R&D Systems™ Mouse Methylcellulose Complete Media
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Methylcellulose Complete Media |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 100 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |