Learn More
R&D Systems™ Mouse Methylcellulose Base Media
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Methylcellulose Base Media |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 90 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |