Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Código de producto. 18036745 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
18036745 500 μg 500 microgramos
1 options
Código de producto. 18036745 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP305286
Especificaciones
Cantidad 500 μg
Pureza Multi-step
Contenido y almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Objetivo Lung