Descripción
Mouse IgG nan antibody specifically detects Mouse IgG in Mouse samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Mouse IgG |
| Aplicaciones | ELISA |
| Conjugado | Unconjugated |
| Cantidad | 5 Plates |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| Especies diana | Mouse |
| Contenido y almacenamiento | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |